Próba
98%
Postać
crystals
tw
195-197 °C (lit.)
mp
32-41 °C (lit.)
gęstość
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H14O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h1-7H2
Klucz InChI
IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C