Kluczowe dokumenty
BR87818
BRAND® PP beaker with spout, low form
volume 600 mL
Synonim(y):
Beakers, Plastics
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
opis
in addition to ISO 7056
Właściwości
graduations
beaded rim and spout
producent / nazwa handlowa
BRAND 87818
pojemność
600 mL
Opis ogólny
PP, high clarity. ISO 7056. With graduation, beaded rim and spout. Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Inne uwagi
Browse all plastic beakers
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)