Kluczowe dokumenty
BR781900
BRAND® microplate BRANDplates®, inertGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Synonim(y):
Folie uszczelniające, PCR, Płyty
Wybierz wielkość
40 EA
2290,00 zł
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
40 EA
2290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless wells
polystyrene
round bottom
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (U-bottom)
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781900
rozmiar
330 μL
96 wells
kolor
transparent
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
Opis ogólny
Do hodowli zawiesinowych linii komórkowych. Szczególnie polecane do hodowli komórkowych, w których adhezja nie jest pożądana. Zoptymalizowane właściwości powierzchni zmniejszają adhezję komórek i adsorpcję białek, minimalizując aktywację enzymów i komórek. Hamują wczesne różnicowanie komórek macierzystych. Wyraźnie rozróżnialne dzięki kodowi kolorystycznemu: pomarańczowe, wytłoczone kodowanie alfanumeryczne dla standardowych płytek 96-dołkowych. PS, sterylne, z pokrywkami.1179 JAKOŚĆ KULTURY KOMÓRKOWEJ: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, Pirogenów i nie cytotoksyczne.
Cechy i korzyści
  • Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
  • Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
  • Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)