Kluczowe dokumenty
BR781602
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
Synonim(y):
96-dołkowy, Płyty
Wybierz wielkość
100 EA
485,00 zł
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
485,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781602
rozmiar
350 μL
96 wells
pojemność robocza
350 μL
kolor
transparent
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
medium binding surface
Opis ogólny
The PS 96-well multiwell plates, branded as BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY, offer a high-quality solution for a variety of laboratory applications. With their exceptional purity and quality assurance, these multiwell plates are an indispensable tool for researchers and scientists working in pharmaceutical, biotechnological, and life science fields.
Zastosowanie
Spectroscopy assays, assays, titrations, sample collection, sample storage
Cechy i korzyści
  • Optimal surfaces for optimal results
  • Tested by independent laboratories
  • BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
  • Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
  • Medium binding, non-treated, non-sterile surface
  • BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
  • Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)