Kluczowe dokumenty
BR701330
BRAND® 96-well microplate, U-bottom
round bottom, non-sterile
Synonim(y):
Microplates, Plates, Sample Storage
Wybierz wielkość
100 EA
486,00 zł
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
486,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
round bottom
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701330
rozmiar
96 well
maksymalna pojemność dołka
300 μm
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
PP. Dla objętości do 300 µl. Kompatybilny z praktycznie wszystkimi wiodącymi wirówkami do mikropłytek. Podniesione pierścienie wokół otworu każdej studzienki minimalizują możliwość zanieczyszczenia krzyżowego. Płytki można uszczelnić za pomocą samoprzylepnych folii, takich jak odporna na DMSO folia uszczelniająca (z nacięciem krzyżowym) z kodowaniem alfanumerycznym.
Cechy i korzyści
  • BRAND® 96-well microplate, U-bottom is a deep-well plate ideal for agglutination and other assays requiring stirring and washing of samples.
  • Features a round-shaped well bottom with no edges.
  • Raised rings around the orifice prevent possible cross-contamination.
  • Compatible with a range of microplate centrifuges.
  • Securely sealable with suitable sealing mats or self-adhesive sealing films.
  • Alphanumeric code for accurate identification.
  • Made from high-transparency medical grade polypropylene (PP) that facilitates sample visibility.
  • Chemically resistant to most solvents including DMSO, phenol, and chloroform.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephen D Carter et al.
Science advances, 6(14), eaay9572-eaay9572 (2020-04-10)
The endoplasmic reticulum (ER) is a highly dynamic network of membranes. Here, we combine live-cell microscopy with in situ cryo-electron tomography to directly visualize ER dynamics in several secretory cell types including pancreatic β-cells and neurons under near-native conditions. Using
Gefei Chen et al.
Communications biology, 3(1), 32-32 (2020-01-22)
Molecular chaperones play important roles in preventing protein misfolding and its potentially harmful consequences. Deterioration of molecular chaperone systems upon ageing are thought to underlie age-related neurodegenerative diseases, and augmenting their activities could have therapeutic potential. The dementia relevant domain
SeongJun Han et al.
Oncoimmunology, 9(1), 1737368-1737368 (2020-04-22)
Regulatory T cells are integral to the regulation of autoimmune and anti-tumor immune responses. However, several studies have suggested that changes in T cell signaling networks can result in T cells that are resistant to the suppressive effects of regulatory
Rosalie Heilig et al.
Life science alliance, 3(6) (2020-04-30)
Caspase-1 drives a lytic inflammatory cell death named pyroptosis by cleaving the pore-forming cell death executor gasdermin-D (GSDMD). Gsdmd deficiency, however, only delays cell lysis, indicating that caspase-1 controls alternative cell death pathways. Here, we show that in the absence
Atsuya Nishiyama et al.
Nature communications, 11(1), 1222-1222 (2020-03-08)
Stable inheritance of DNA methylation is critical for maintaining differentiated phenotypes in multicellular organisms. We have recently identified dual mono-ubiquitylation of histone H3 (H3Ub2) by UHRF1 as an essential mechanism to recruit DNMT1 to chromatin. Here, we show that PCNA-associated