BR781660
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Synonim(y):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
Wybierz wielkość
584,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
584,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless wells
polystyrene
round bottom
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (U-bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781660
rozmiar
330 μL
96 wells
pojemność robocza
330 μL
kolor
transparent
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
- Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
- Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)