Kluczowe dokumenty
BR781604
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, white
Synonim(y):
96-dołkowy, płyty
Wybierz wielkość
100 EA
1300,00 zł
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
round bottom
white wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt Skirt (U-bottom)
without lid
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781604
rozmiar
330 μL
96 wells
pojemność robocza
330 μL
kolor
white
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
medium binding surface
Opis ogólny
Płytki PS 96-dołkowe, oznaczone marką BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY, oferują wysokiej jakości rozwiązanie do różnych zastosowań laboratoryjnych. Dzięki wyjątkowej czystości i zapewnieniu jakości, te płytki wielodołkowe są niezbędnym narzędziem dla badaczy i naukowców pracujących w dziedzinie farmacji, biotechnologii i nauk przyrodniczych.
Zastosowanie
Testy spektroskopowe, testy, miareczkowanie, pobieranie próbek, przechowywanie próbek
Cechy i korzyści
  • Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
  • Testowane przez niezależne laboratoria
  • Płytki mikromiareczkowe8108 pureGrade są produkowane z krystalicznie czystego polistyrenu o wysokiej czystości.
  • Produkcja w pomieszczeniach czystych zapewnia najlepszą możliwą czystość.
  • Średnio wiążąca, nieobrobiona, niesterylna powierzchnia
  • 1179 CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy i pirogenów.
  • Najlepiej nadaje się do jednorodnych testów, badań przesiewowych i przechowywania.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)