Kluczowe dokumenty
BR781965
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, white
Synonim(y):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
flat bottom
polystyrene
white wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781965
rozmiar
350 μL
96 wells
pojemność robocza
350 μL
kolor
white
typ wiązania
cell culture treated
Opis ogólny
Standardowa płytka do hodowli przylegających linii komórkowych. Powierzchnia PS z różnymi grupami chemicznymi, takimi jak grupy karboksylowe i hydroksylowe, które są swobodnie dostępne. Powierzchnia jest hydrofilowa w porównaniu z nieobrobionym PS. Składniki surowicy łatwo wiążą się ze swobodnie dostępnymi grupami chemicznymi, umożliwiając pośrednią adhezję komórek.Wyraźnie rozróżnialne dzięki kodowi kolorystycznemu: pomarańczowe, wytłoczone kodowanie alfanumeryczne dla standardowych płytek 96-dołkowych. Wolne od endotoksyn, DNazy, DNA, RNazy, niecytotoksyczne. PS, sterylne, z pokrywkami.BIO-CERT® JAKOŚĆ KULTURY KOMÓRKOWEJ: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, pirogenów i niecytotoksyczne.
Zastosowanie
  • standardowa płytka do hodowli komórek adherentnych bez dodatkowych powłok
  • hodowli komórek zawiesinowych
  • badania przesiewowe o wysokiej zawartości
  • testy fluorescencyjne
  • testy luminescencji
Cechy i korzyści
  • MikropłytkiBRAND® BRANDplates®, cellGrade (96 marek) oferują precyzyjny pomiar próbek z wysoką dokładnością.
  • Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników: Wysokiej czystości, krystalicznie czysta powierzchnia z polistyrenu (PS) z różnymi grupami chemicznymi, takimi jak grupy karboksylowe i hydroksylowe, które są swobodnie dostępne.
  • Powierzchnia jest hydrofilowa w porównaniu z nieobrobionym PS.
  • Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych: Zautomatyzowana produkcja w pomieszczeniach czystych klasy ISO 7 zapewnia najlepszą możliwą czystość.
  • Testowane przez niezależne laboratoria.
  • Surowce stosowane w płytkach spełniają odpowiednie wymagania USP i ISO 10 993.
  • Składniki surowicy łatwo wiążą się ze swobodnie dostępnymi grupami chemicznymi, umożliwiając pośrednią adhezję komórek.
  • Wyraźnie rozróżnialne dzięki kodowi kolorystycznemu: pomarańczowe, wytłoczone kodowanie alfanumeryczne dla standardowych płytek 96-dołkowych.
  • Wolne od endotoksyn, DNazy, DNA, RNazy, niecytotoksyczne.
  • PS, sterylne, z pokrywkami.
  • Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami analitycznymi zgodnymi z ANSI/SLAS.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)