Kluczowe dokumenty
BR701342
BRAND® 96-well deep well plate, stackable
volume 1.2 mL, polypropylene, elevated wells
Synonim(y):
Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
polypropylene
round bottom wells
opis
alphanumeric identification system
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
opakowanie
pack of 32 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701342
rozmiar
96 well
pojemność
1.2 mL
pojemność robocza
1.2 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • BRAND® 96-dołkowe płytki głębokodołkowe są wykonane z wysokiej jakości chemicznie odpornego polipropylenu.
  • Idealne do stosowania w różnych zautomatyzowanych procesach, w tym w badaniach przesiewowych o wysokiej wydajności (HTS), hodowlach komórek i tkanek, seryjnych rozcieńczeniach, przenoszeniu odczynników i przechowywaniu próbek w temperaturze do -80 °C.
  • Podniesione krawędzie dołka ułatwiają bezpieczne uszczelnienie i zapobiegają zanieczyszczeniu próbki.
  • Możliwość sztaplowania - wygodna opcja oszczędzająca miejsce.
  • Dolna podstawa ′U′ zapewnia optymalne mieszanie i pobieranie próbek.
  • Kodowanie alfanumeryczne dla łatwej identyfikacji.
  • Wolne od DNA, DNAzy i RNAzy dla integralności próbki.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)