Kluczowe dokumenty
BR470060
BRAND® cover glass
L × W 24 mm × 24 mm, square
Synonim(y):
Cover glasses, Microscopy
Wybierz wielkość
2000 EA
545,00 zł
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2000 EA
545,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
square
producent / nazwa handlowa
BRAND 470060
dł. × szerokość
24 mm × 24 mm
grubość
0.13-0.17 mm , No. 1
Opis ogólny
Przezroczyste szkło borokrzemianowe, klasa hydrolityczna 1, o doskonałej odporności chemicznej. Grubość nr 1 (od 0,13 do 0,17 mm). Współczynnik załamania światła ne = 1,52 ± 0,01, liczba Abbego ve = 56,5 ± 0,5. W pełni zautomatyzowana produkcja gwarantuje jakość "gotową do użycia" - czystą, wolną od kurzu i smaru, bez zniekształceń, płaskość w zakresie ± 3 µm.
Cechy i korzyści
  • Szkło borokrzemowe1191 zapewnia doskonałą przejrzystość i doskonałą odporność chemiczną.
  • Szkiełka nakrywkowe do szkiełek mikroskopowych są czyste, wolne od kurzu/tłuszczu i zniekształceń.
  • W pełni zautomatyzowana produkcja gwarantuje jakość "gotową do użycia".
  • Płaskość w zakresie ± 3 μm.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)