Kluczowe dokumenty
BR452210
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 10 μL, blue
Synonim(y):
Inoculation loops
Wybierz wielkość
1000 EA
282,00 zł
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
282,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue
polystyrene
sterylność
sterile; γ-irradiated
opakowanie
pack of 1000 ea
pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
producent / nazwa handlowa
BRAND 452210
pojemność
10 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do zaszczepiania pożywek. Dostępne w wersji z pętelką na jednym końcu i igłą na drugim lub z pętelkami na obu końcach. Wysoka elastyczność pozwala na delikatne nanoszenie bez uszkadzania powierzchni pożywki. Sterylizowane promieniami γ.
Cechy i korzyści
  • Sterylność (SAL 10-6)
  • Wysoka elastyczność dla wymazów oszczędzających agar
  • Możliwość użycia na obu końcach
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)