Kluczowe dokumenty
BR452215
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 1+10 μL, yellow
Synonim(y):
Inoculation loops
Wybierz wielkość
1000 EA
289,00 zł
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
289,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142523
NACRES:
NB.22
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
yellow
sterylność
sterile; γ-irradiated
opakowanie
pack of 1000 ea
pkg of 8000 ea (400 bags of 20)
producent / nazwa handlowa
BRAND 452215
pojemność
1+10 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do zaszczepiania pożywek. Dostępne w wersji z pętelką na jednym końcu i igłą na drugim lub z pętelkami na obu końcach. Wysoka elastyczność pozwala na delikatne nanoszenie bez uszkadzania powierzchni pożywki. Sterylizowane promieniami γ.
Cechy i korzyści
  • Sterylność (SAL 10-6)
  • Wysoka elastyczność dla wymazów oszczędzających agar
  • Możliwość użycia na obu końcach
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2