Przejdź do
I7898
Nunc® inoculating loops
blue, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each), size 10 μL
Synonim(y):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops, Nunc 254437, sampling loop
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
1275,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
1275,00 zł
Cena katalogowa1500,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
manufacturer/tradename
Nunc 254437
size
10 μL
color
blue
General description
Colour-coded Nunc® Disposable Loops and Needles are precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. High quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features and Benefits
  • Radiation sterilized—no need for flame sterilization
  • Hydrophilic treatment during manufacturing process
  • Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
  • Meet semi-quantitative standard for handling samples
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I7523I7648I7773
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
color
blue
color
blue
color
colorless
color
colorless
manufacturer/tradename
Nunc 254437
manufacturer/tradename
Nunc 251586
manufacturer/tradename
Nunc 254410
manufacturer/tradename
Nunc 253287
size
10 μL
size
10 μL
size
1 μL
size
1 μL
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
packaging
sleeve of 50
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
packaging
sleeve of 50
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® inoculating loops
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)