Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 271,00 zł |
Informacje o tej pozycji
271,00 zł
material
white , polystyrene
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
pack of 1000 ea, pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
manufacturer/tradename
BRAND 452201
volume
1 μL
General description
Features and Benefits
- Sterile (SAL 10-6)
- High flexibility for agar-saving smears
- Usable at both ends
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 1 μL, white, sterile; γ-irradiated | description volume 10 μL, blue | description volume 1+10 μL, yellow | description loop volume 10 μL, flexible , sterile, blue |
| material white , polystyrene | material polystyrene , blue | material polystyrene , yellow | material polypropylene , blue |
| volume 1 μL | volume 10 μL | volume 1+10 μL | volume - |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile |
| packaging pack of 1000 ea, pkg of 1000 ea (50 bags of 20) | packaging pack of 1000 ea, pkg of 1000 ea (50 bags of 20) | packaging pack of 1000 ea, pkg of 8000 ea (400 bags of 20) | packaging pack of 1000 ea |
| manufacturer/tradename BRAND 452201 | manufacturer/tradename BRAND 452210 | manufacturer/tradename BRAND 452215 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS81121C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?