Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1600 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł |
32000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122403
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
needle point
packaging
pack of 1600 ea
manufacturer/tradename
LevGo Inc 18250-NP
L
2.5 in. (6.35 cm)
General description
The LevGo® smartPick™ wooden picks follow a long tradition of using toothpicks to pick single colonies or to streaksamples across a plate. With the innovative Mini Pick you no longer need to break the toothpickin half or waste a larger 15 ml tube. The Mini Pick is sized to fit in a standard 1.5 ml tube so all youneed to do is: Pick, Drop and Close. Available in semi-point (blunt) and needle-point tips.
- smartPick™ Minis go from autoclave to microtube
- Available in 1.28 in., 2.5 in. and 6 in.
- Available in a semi or needle point
Features and Benefits
- Made of 100% USA grown white birch
- Made in the USA in an ISO 9001: 2008
- ISO 13485: 2003 & FDA registered facility
- Non-Sterile
- Meet FDA requirements for food
- Envrionmentally friendly, nNaturally biodegradable
Legal Information
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
smartPick is a trademark of LevGo Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description standard, needle point | description large, semi-point | description standard, semi-point | description Min (fits in 1.5 mL tube), semi-point |
| L 2.5 in. (6.35 cm) | L 6 in. (15.24 cm) | L 2.5 in. (6.35 cm) | L 1.28 in. (3.25 cm) |
| material needle point | material semi-point | material semi-point | material semi-point |
| manufacturer/tradename LevGo Inc 18250-NP | manufacturer/tradename LevGo Inc 18600-SP | manufacturer/tradename LevGo Inc 18250-SP, smartPick™ | manufacturer/tradename LevGo Inc 18128-SP |
| packaging pack of 1600 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 1600 ea | packaging pack of 2000 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under smartPick™ Wooden inoculation picks
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?