BR23716
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 25 mL, clear
Synonim(y):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Wybierz wielkość
235,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
235,00 zł
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
clear
opis
SILBERBRAND
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 23716
Długość
380 mm
rozmiar
25 mL
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)