BR23756
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 25 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Synonim(y):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Wybierz wielkość
360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
360,00 zł
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
Właściwości
Schellbach stripe
graduated in white
producent / nazwa handlowa
BRAND 23756
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
wymiary butelki
1000 mL
wymiary biurety
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)