BR23753
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 10 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
Synonim(y):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Wybierz wielkość
314,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
314,00 zł
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
Właściwości
Schellbach stripe
graduated in black
producent / nazwa handlowa
BRAND 23753
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
wymiary butelki
500 mL
wymiary biurety
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)