Przejdź do
Z323977
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, amber borosilicate glass 3.3
Synonim(y):
2000mL burette bottle, amber laboratory bottle, burette reservoir bottle, glass bottle, reservoir bottle
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
amber borosilicate glass 3.3 , round bottle
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
feature
without cap
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 23320
capacity
2 L
diam. × H
160 mm × 200 mm
General description
DURAN® spare reservoir bottles for automatic burettes.
Other Notes
BR23320 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z323993Z323985BR130260
description
capacity 2 L, amber borosilicate glass 3.3
description
capacity 2 L, clear borosilicate glass 3.3
description
capacity 2 L, amber soda-lime glass
description
low-density polyethylene, amber, size 1000 mL
manufacturer/tradename
BRAND 23320
manufacturer/tradename
BRAND 23310
manufacturer/tradename
BRAND 127065
manufacturer/tradename
BRAND 130260
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
feature
cap
capacity
2 L
capacity
2 L
capacity
2 L
capacity
-
material
amber borosilicate glass 3.3 , round bottle
material
clear borosilicate glass 3.3 , round bottle
material
amber soda-lime glass , round bottle
material
amber , low-density polyethylene , narrow-mouth bottle, round bottle
joint
joint ST/NS neck29/32, joint 29/32 standard ground joint
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
joint
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)