Merck
SLW3295/14AS
Pyrex® Burettes, class AS with PTFE key
25 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3295/14AS
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
Właściwości
graduations 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
3295/14AS
SciLabware
Długość
620 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 385
  • Wyprodukowana z precyzyjnych rurek (szkło borokrzemowe) zapewniających wysoką dokładność.
  • Każda biureta ma czas oczekiwania +30s przed dokonaniem ostatecznego odczytu
  • Podziałka pokryta białą emalią dla lepszej widoczności ciemnych roztworów
  • Bezsmarowy wymienny klucz PTFE z otworem 1,5 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)