Kluczowe dokumenty
BMSW4000500
Sigma-Aldrich
Accuris Balance
weighing capacity 500 g, resolution: ±0.1 g
Synonim(y):
wagi, wagi laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 EA
250,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W4000-500
zakres pomiaru
resolution: ±0.1 g
zakres pomiaru nośności
500 g
szer. × śr. × wys.
2.6 in. × 3.9 in. × 0.75 in., Exterior Dimension
platforma szer. × dł.
2.5 cm × 2.5 cm
moc baterii
AAA (battery included)
Opis ogólny
Miniwagi Accuris są wyjątkowo kompaktowe, łatwe w użyciu i wygodne w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Przy wymiarach zaledwie 2,6 x 3,9 cala, te mini wagi oferują wyjątkową dokładność i liniowość w pełnym zakresie ważenia.
  • Czytelny, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
  • Funkcja kalibracji
  • Zawiera baterie AAA
  • Zatrzaskowa pokrywa ochronna
  • Kompaktowe, o szerokości mniejszej niż 3 cale
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)