Z662682
Kern pocket balances
weighing capacity 1,000 g, resolution: 1 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern CM 1 K-1N
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru nośności
1,000 g, resolution: 1 g
dł. całkowita × szer. × wys.
85 mm × 130 mm × 25 mm
szalka dł. × szer.
70 mm × 80 mm
moc baterii
3 × 1.5 V AAA
Opis ogólny
- Handy pocket sized balance with calculator
- Protected against pressure and dust by a hardcase
- Auto-off function after 4 minutes to preserve battery
- Adjusting programme CAL, guarantees high quality
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)