The portable scale is powered by 9V batteries. The typical battery operating time is 35 hours with a typical recharge time of 10 hours. This product is not supplied with an AC power supply/cord, however the manufacturer, Kern, does offer plug-9n adaptors separately.
Z676144
Kern EMB portable balance
AC/DC input 110 - 230 V AC, weighing capacity 500 g, resolution: 0.1 g
Synonim(y):
bilans podróży, ruchoma waga, waga, waga laboratoryjna, waga przenośna
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CSA approved: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EMB 500-1
dostępność
not available in EU
zakres pomiaru nośności
500 g, resolution: 0.1 g
platforma śr.
82 mm
moc baterii
9 V (Block)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Supplied with batteries
- Auto-off after 3 min. inactivity to preserve batteries
- Tare weight function
- External calibration
- Suspended weighing function
- Mains adapter optional (part ref: 440-902)
- Hanging loop underneath unit for underfloor weighing - hook included
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Does this come with an AC power supply/chord?