Kluczowe dokumenty
SYNF434400
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
100 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F434400, kolba okrągła z 3 szyjkami
Wybierz wielkość
1 EA
516,00 zł
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
516,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F434400
pojemność
100 mL
100 mL
Opis ogólny
Okrągłe dno z przegubami. Konstrukcja o grubych ściankach. Wszystkie rozmiary są ręcznie wydmuchiwane z rurek, aby zapewnić jednolitą grubość ścianek.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)