Miniwagi 8972 są wyjątkowo kompaktowe, łatwe w użyciu i wygodne w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Przy wymiarach zaledwie 2,6 x 3,9 cala, te mini wagi oferują wyjątkową dokładność i liniowość w pełnym zakresie ważenia.
Te wagi cyfrowe są wyposażone w czytelny, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Przyciski ON/OFF, MODE i TARE znajdują się z przodu, co zapewnia łatwy dostęp.
*Wzorce masy NIE są dołączone dozestawu.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)