Kluczowe dokumenty
BMSV0020
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator
includes base with internal vacuum pump, 2 L Polycarbonate bottle with lid, silicone tubing, handheld vacuum controller and single channel adapters, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
aspirator próżniowy, system zasysania
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
Produkt BMSV0020 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific V0020
Parametry
-0 mbar vacuum (-750 mbar)
szer. × śr. × wys. na zewnątrz
9.5 in. × 7.9 in. × 13.9 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aspirator laboratoryjny ASPIRE jest wyposażony w cichą, bezobsługową pompę umieszczoną w solidnej, ale kompaktowej podstawie. Próżnia jest w pełni regulowana, z manometrem, który wyświetla poziom próżni, umożliwiając pełną kontrolę prędkości zasysania. ASPIRE jest idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych, w tym do usuwania pożywek z naczyń lub płytek do hodowli tkanek oraz supernatantów.
Informacje prawne
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)