Kluczowe dokumenty
BAF199170002
Scienceware® vacuum aspirator bottle with trap
capacity 1.0 gal
Synonim(y):
aspirator do butelek
Wybierz wielkość
1 EA
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19917-0002
pojemność
1.0 gal
Opis ogólny
Make Quick Work of Large Jobs
For easy and continuous aseptic vacuum aspiration of a variety of liquids, including tissue culture media, supernatants, and chemical wastes. To use, simply insert a pipette tip, Pasteur pipette or serological pipette into the collection tube and connect vacuum line to vacuum source.
  • Chemical and corrosion resistant polypropylene bottle and epoxy coated steel frame
  • Will not crowd workspace, fume hood, or laminar flow hood
  • Quickly and conveniently aspirate and collect fluids using a vacuum source
  • Holds 3200 mL (108 oz) and the included trap prevents fluid flow into the vacuum source
  • Use to aspirate media, waste chemicals, cell washing solutions, and more
  • Ideal for use with dishes, plates, flasks and tubes
  • All parts, except the clear PVC tubing, are autoclavable at 121 °C (250 °F)
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1