Przejdź do
CLS4930
Costar® vacuum aspirator
hand-held vacuum aspirator
Synonim(y):
Vacuum Aspiration Device
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121500
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 4930
General description
Hand-held vacuum aspiration device with a wide variety of accessories available for removal of supernatants. The device attaches to your laboratory vacuum supply via a tubulation fitting. Fingertip control of vacuum reduces the risk of losing valuable samples.
Use with pipette tips, Pasteur pipettes, or any of the aspirator accessories below. Unit comes with single-channel adapter for disposable pipette tips.
Legal Information
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z675490CLS4931BAF199170002
description
hand-held vacuum aspirator
description
pkg of 1 ea, capacity 0.5 gal (1.9 L)
description
8-channel adapter
description
capacity 1.0 gal
manufacturer/tradename
Corning 4930
manufacturer/tradename
Bel-Art F19917-0001
manufacturer/tradename
Corning 4931
manufacturer/tradename
Bel-Art F19917-0002
packaging
pack of 1
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Costar® vacuum aspirator
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)