Kluczowe dokumenty
Z675490
Sigma-Aldrich
Scienceware vacuum aspirator bottle with trap
pkg of 1 ea, capacity 0.5 gal (1.9 L)
Synonim(y):
aspirator do butelek
Wybierz wielkość
1 EA
1450,00 zł
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19917-0001
pojemność
0.5 gal (1.9 L)
Opis ogólny
For easy and continuous aseptic vacuum aspiration of a variety of liquids; including tissue culture media, supernatants, and chemical wastes. To use, simply insert a pipette tip, Pasteur pipette or serological pipette into the collection tube and connect vacuum line to vacuum source. Manufactured from chemical resistant polypropylene 1600 mL (54 oz) bottle and epoxy coated steel frame.
  • Compact design
  • All parts are autoclavable
  • Safe and convenient aspiration using vacuum source
  • Includes trap to prevent fluid flow to vacuum source
  • Use to gather media, waste chemicals, cell washing solution
  • All parts, except the clear PVC tubing, are autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Tubing is 1/4 in. I.D. and 3/8 in. O.D.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)