Kluczowe dokumenty
BMSV10021SL
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Optional single channel adapter, extra long (80 mm) stainless steel
Wybierz wielkość
1 EA
212,00 zł
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
212,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific V1002-1SL
Opis ogólny
Akcesoria przeznaczone do użytku z aspiratorem laboratoryjnym Aspire.
Jednokanałowy adapter aspiratora o długości 80 mm jest wykonany ze stali nierdzewnej i umożliwia zasysanie z głębokich pojemników.
Informacje prawne
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)