BMSBSH50011B
myBlock l digital single chamber dry bath
with 1 Quick-Flip block for tubes, strips and plates, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH5001-1B
Parametry
+5 °C temp. range (+105 °C)
1 min to 99 hr 59 min (Timer)
5-105 °C temp. range
Ambient +5 to 105 °C temp. range
szer. × śr. × wys.
7 in. × 10 in. × 5 in.
pojemność
, holds 1 block
Opis ogólny
Przezroczysta pokrywa myBlock pomaga promować lepszą jednorodność i minimalizować stratyfikację temperatury w bloku poprzez utrzymywanie warstwy płaszcza ciepłego powietrza. Pomaga również zmniejszyć zużycie energii, minimalizując straty ciepła do otoczenia. Pokrywę na zawiasach można odchylić (do tyłu) lub łatwo zdjąć (podnieść), aby pomieścić wyższe rurki.
Zarówno modele z pojedynczym, jak i podwójnym blokiem można zamówić w konfiguracji zawierającej nasze unikalne bloki Quick-Flip. Te uniwersalne bloki akceptują probówki o pojemności od 0,5 do 2,0 ml, a po szybkim odwróceniu na drugą stronę mogą pomieścić probówki o pojemności 0,2 ml, paski PCR lub (tylko w modelu z dwoma blokami) płytkę PCR. Inne bloki są dostępne dla probówek o pojemności do 50 ml.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)