Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB4504014
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Akt (pTyr474) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr474)
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Opis ogólny
Gen AKT1 (kinaza serynowo-treoninowa AKT 1) jest również określany jako v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 i PKBα (kinaza białkowa B). Jest on regulowany w górę w wątrobie, mięśniach i adipocytach. Gen AKT1 jest mapowany na ludzki chromosom 14q32. Jest członkiem rodziny AKT, która ma amino-końcową domenę pleckstrin homology (PH), krótki α-helikalny łącznik i karboksy-końcową domenę kinazy.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Akt wokół miejsca fosforylacji Tyr474.
Zakres immunogenu: 431-480
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez gen AKT1 (kinaza serynowo-treoninowa AKT 1) kontroluje przeżycie komórek i działania antyapoptotyczne, które atakują patogenezę kilku nowotworów, dlatego odgrywa kluczową rolę w procesie nowotworzenia. U myszy AKT1 jest niezbędna do prawidłowego rozwoju.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association between single nucleotide polymorphisms in AKT1 and the risk of prostate cancer in the Chinese Han population
Liu JM, et al.
Genetics and molecular research : GMR (2017)
Akt1/PKBalpha is required for normal growth but dispensable for maintenance of glucose homeostasis in mice
Cho H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(42), 38349-38352 (2001)
AKT plays a central role in tumorigenesis
Testa JR and Bellacosa A
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(20), 10983-10985 (2001)