CLS6885DB
Corning® LSE™ digital dry bath heaters
dual block, AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
mieszadła, mieszadła magnetyczne, mieszadło magnetyczne
Wybierz wielkość
3450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3450,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
opakowanie
case of 1
zakres pomiaru temperatury
5-150 °C, accuracy: ±0.3 °C, precision: ±0.2 °C, resolution: 0.1 °C
dł. × szer. × wys.
21 cm × 29 cm × 12 cm
pojemność
, holds 2 blocks
masa
3.2 kg
przydatność
suitable for (molecular biology, histology, clinical, environmental and industrial laboratories)
Opis ogólny
- Sterowanie mikroprocesorowe z dużym wyświetlaczem cyfrowym
- Dokładność temperatury ±0,3°C i jednorodność ±0,2°C
- Szeroki zakres nastaw temperatury od otoczenia +5 do 150°C
- Pojemność pojedynczego, podwójnego i czterech bloków w celu maksymalizacji przetwarzania próbek
- Podwójny wyświetlacz umożliwia łatwe monitorowanie temperatury i czasu
- Łączność USB umożliwia śledzenie danych
- Formowana komora blokowa zapewnia doskonałą jednorodność temperatury
Bloki są sprzedawane oddzielnie.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)