Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 892,00 zł |
Informacje o tej pozycji
892,00 zł
feature
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-3030
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes | description for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes) | description for 50 mL tubes, 4 holes | description for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells |
| feature mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes | feature for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes) | feature for 50 mL tubes, 4 holes | feature for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-3030 | manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-6400 | manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-7050 | manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-5000 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum heating/cooling block
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?