Merck
BLN00001
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
c1cc2cn[nH]c2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-7-4-6-5(1)3-8-9-6/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
KNYHISBJRQVMAZ-UHFFFAOYSA-N