Przejdź do
D73200
3,6-Dichloropyridazine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
163,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-478-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
163,50 zł
Cena katalogowa218,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
InChI key
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
636584565342766046
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
solid
mp
65-69 °C (lit.)
mp
-
mp
169-173 °C (lit.)
mp
78-82 °C
3,6-Dichloropyridazine 141-30-0
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,6-Dichloropyridazine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)