Merck
596728
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
41.5-45.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
Klucz InChI
FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97.78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1