BAH369300050
Sterileware™ sampling spatula
polystyrene, extra long, sterile
Wybierz wielkość
513,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
513,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36930-0050
dł. całkowita
356 mm (14 in.)
dł. rączki
102 mm (4 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Szpatułka w kształcie litery V jest idealna do pobierania próbek granulowanego lub półstałego materiału
- Sterylna i indywidualnie pakowana
- Jednorazowe użycie zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Ostry czubek przebije większość opakowań
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)