Kluczowe dokumenty
BAF378400000
Szpatułka do pobierania próbek, polipropylen
non-sterile
Wybierz wielkość
12 EA
180,00 zł
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37840-0000
dł. × szer. × wys.
152 mm × 19 mm × 13 mm
dł. całkowita
9 in.
Opis ogólny
Jednoczęściowa szpatułka jest formowana z polipropylenu i zatrzymuje około 15 cm3 materiału. Kształt umożliwia łatwe przenoszenie próbki do pojemnika. Służy do pobierania próbek bezpośrednio z linii produkcyjnej lub pojemników, w tym worków i beczek.
  • Szpatułka w kształcie litery V jest idealna do pobierania próbek granulowanego lub półstałego materiału.
  • Niesterylna
  • Używaj różnych szpatułek do różnych materiałów, aby ograniczyć zanieczyszczenie krzyżowe.
  • Ostry czubek przebije większość opakowań
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)