Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122403
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3004
L
236 mm
General description
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Features and Benefits
- Corning® single use spatulas have a narrow spoon at one end and a larger round spoon at the other end.
- Polystyrene and color concentrate blend with 236 mm length.
- Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Small spoon/spoon | description Round end/spoon | description Tapered blade/spoon | description flat end/spoon |
| L 236 mm | L 248 mm | L 247 mm | L 250 mm |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3004 | manufacturer/tradename Corning 3005 | manufacturer/tradename Corning 3003 | manufacturer/tradename Corning 3007 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?