Kluczowe dokumenty
Z283282
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy-duty spatula
L 18 in.
Wybierz wielkość
1 EA
241,00 zł
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
241,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
Długość
18 in.
Opis ogólny
Double flat ends; one rounded, one square. Each end is 3 L × 3/4 in. W.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)