BAH369060010
SP Bel-Art® Sterileware™ Sampling Scoop with Handle
white polystyrene, nominal capacity 250 mL (8 oz), sterile, pack of 10 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 10 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36906-0010
wys. × dł. × szer.
1.9375 in. (49 mm) × 7.5 in. (191 mm) × 2.125 in. (54 mm)
bowl H × L × W
1.9375 in. (49 mm) × 5.3125 in. (135 mm) × 2.125 in. (54 mm)
dł. rączki
2.1875 in. (5.6 cm)
pojemność nominalna
250 mL (8 oz)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Łyżki do pobierania próbek o pojemności 2 uncji i 4 uncji mają długi uchwyt, który zwiększa odległość między dłonią a próbką.
- Po umieszczeniu na płaskiej powierzchni pozostają w pozycji pionowej; mogą być używane jako łódki do ważenia
- Sterylny polistyren klasy FDA, bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
- Pakowane pojedynczo, sterylizowane promieniami gamma, z oznaczeniem partii umożliwiającym dokładne śledzenie partii.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)