Kluczowe dokumenty
BR139035
BRAND® scoop
volume 500 mL, L 350 mm
Synonim(y):
Scoops
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiały
PE
natural
producent / nazwa handlowa
BRAND 139035
Długość
350 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Łyżka BRAND® Scoop jest wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) i ma naturalny kolor do wszechstronnego użytku w zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych. Zaprojektowana z myślą o wydajnej obsłudze i przenoszeniu proszków, granulatów i innych materiałów, miarka ta oferuje trwałość i odporność na chemikalia. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodną obsługę, ułatwiając nabieranie i przesypywanie zawartości.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)