BAH369440000
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 4.93 mL , 1 tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1.1875 in. (30 mm), sterile, pkg of 200 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, narzędzie dozujące, łyżka
Wybierz wielkość
1350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1350,00 zł
Polecane produkty
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 200 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36944-0000
dł. × szerokość
17.8 cm (7 in.) × 1.1875 in. (30 mm)
pojemność nominalna
4.93 mL , 1 tsp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Długi uchwyt sięga do słoików, butelek i innych ograniczonych obszarów
- Minimalizuje ryzyko osobistego kontaktu z próbkowanym materiałem
- Sterylny polistyren klasy FDA, bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
- Pakowane pojedynczo, sterylizowane promieniowaniem gamma, z oznaczeniem partii umożliwiającym dokładne śledzenie partii.
Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)