BR139125
BRAND® scoop
volume 250 mL, L 350 mm
Synonim(y):
Scoops
Wybierz wielkość
95,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
95,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
white
producent / nazwa handlowa
BRAND 139125
Długość
350 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)