Kluczowe dokumenty
BR139120
BRAND® scoop
volume 100 mL, L 350 mm
Synonim(y):
Scoops
Wybierz wielkość
12 EA
91,00 zł
91,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
91,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
91,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
white
producent / nazwa handlowa
BRAND 139120
Długość
350 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Łyżka 1191 Scoop jest wykonana z wysokiej jakości polipropylenu (PP) i ma czysty biały kolor, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych. Zaprojektowana z myślą o wydajnym przenoszeniu proszków, granulatów i innych materiałów, oferuje doskonałą trwałość i odporność chemiczną. Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodne użytkowanie, umożliwiając precyzyjne nabieranie i przesypywanie.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)