BAF367380050
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 50 mL (2 oz)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36738-0050
dł. całkowita
4.375 in. (110 mm)
bowl L
2.75 in. (70 mm)
bowl diam.
1.5 in. (38 mm)
pojemność nominalna
50 mL (2 oz)
Opis ogólny
Te wysokiej jakości miarki wielokrotnego użytku mogą być wielokrotnie używane do przenoszenia proszków i granulek w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Cechy i korzyści
- Farmaceutyczna stal nierdzewna klasy 316
- Łatwa do czyszczenia, bezszwowa konstrukcja zapobiegająca zanieczyszczeniom krzyżowym
- Wysoka odporność na sól i kwasy, idealna do pobierania próbek żywności
- Pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, gdy jest używany zamiast jednorazowych łyżek
- Zgodność z GMP
- Możliwość autoklawowania
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)