Kluczowe dokumenty
BAF367392000
SP Bel-Art® Economy Scoops
stainless steel, nominal capacity 2000 mL (68 mm)
Synonim(y):
łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36739-2000
dł. całkowita
14.75 in. (375 mm)
bowl diam.
5.875 in. (150 mm)
pojemność nominalna
2000 mL (68 mm)
Opis ogólny
Niedrogi, wytrzymały czerpak idealny do ogólnych zastosowań laboratoryjnych z wysokimi bokami zapobiegającymi rozlewaniu.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości miarki wielokrotnego użytku pomagają zmniejszyć ilość odpadów laboratoryjnych
  • Pomagają osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, gdy są używane zamiast łyżek jednorazowych
  • Przydatne w zastosowaniach o ograniczonej ekspozycji na sól
  • Stal nierdzewna klasy 304
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)