Kluczowe dokumenty
BAF249760001
Workshields for β-emitters, free standing
W × L × H 20.3 cm (8 in.) × 30.5 cm (12 in.) × 37.5 cm (14.75 in.), size S
About This Item
Kod UNSPSC:
26142300
NACRES:
NB.35
rozmiar
S
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F24976-0001
szer. × dł. × wys.
20.3 cm (8 in.) × 30.5 cm (12 in.) × 37.5 cm (14.75 in.)
Opis ogólny
Wybierz rozmiar osłony zgodnie z wymaganiami.
  • Przezroczyste osłony akrylowe o grubości 9,5 mm (3/8 cala) chronią przed źródłami beta i rozpryskami podczas procedur laboratoryjnych.
  • Jednoczęściowa konstrukcja z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia czyszczenie
  • Antypoślizgowe nóżki zapobiegają ślizganiu się na blacie stołu
  • Wolnostojąca konstrukcja z osłoną ustawioną pod kątem i płaską podstawą z dużą powierzchnią roboczą
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)