Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 611,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS234634
Feature:
Pipette tips
Material:
acrylic , clear (disposal box)
Packaging:
pack of 1 ea
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
acrylic , clear (disposal box)
feature
Pipette tips
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234634
L × W × H
154 mm × 171 mm × 206 mm
General description
- Akryl o grubości 3/8 cala (10 mm) zapewnia ochronę przed promieniowaniem beta
- Duża pokrywa na zawiasach umożliwia łatwe usuwanie zawartości
- Używać w połączeniu z małymi workami na odpady biologiczne, jeśli niebezpieczne płyny nie są przyjazne dla akrylu
Pojemnik na zużyte końcówki do pipet umożliwia szybkie odwrócenie pokrywy portu, co ułatwia wyrzucanie końcówek. Jest wygodny do usuwania zużytych końcówek pipet jedną ręką i eliminuje potrzebę obchodzenia się z końcówkami pipet używanymi z niebezpiecznymi płynami.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234634 | manufacturer/tradename BRAND 28925 | manufacturer/tradename BRAND 28930 | manufacturer/tradename BRAND 28920 |
| feature Pipette tips | feature Holds 235-305 mm pipettes | feature Holds 315-385 mm pipettes | feature Holds 150-200 mm pipettes |
| material acrylic , clear (disposal box) | material aluminum | material aluminum | material aluminum |
| L × W × H 154 mm × 171 mm × 206 mm | L × W × H - | L × W × H - | L × W × H - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?